Learn More
Antimoine, + de 99 %, poudre, 0,15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10378520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10378520 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10378520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192450100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Gris
Note relative au nom p.a., 0.15 mm
CAS 7440-36-0
Point de fusion 630°C
Point d’ébullition 1635°C
Densité 6.68
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Forme Poudre
Formule moléculaire Sb
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Merck Index 15, 683
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
Nom IUPAC distibyne
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Poids de la formule 121.75
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony, powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.