Learn More
Tige cassée d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x longueurs diverses, 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434935 500 g 500g
15444935 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045047.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Forme : Pièces brisées de la tige en fonte.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Tige brisée, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre X différentes longueurs
Nom IUPAC antimony