Learn More
Acétate d’antimoine(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345009
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345009 10 g 10g
11365009 100 g 100g
11355009 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087657.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298.892 g/mol
Antimony(III) acetate is a catalyst used in the production of synthetic fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6923-52-0
Formule moléculaire C6H9O6Sb
Poids moléculaire (g/mol) 298.892
Numéro MDL MFCD00014974
Clé InChI JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
CID PubChem 23354
Nom IUPAC Antimony(3+) ; triacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony (III) acetate
Quantité 10 g
Numéro UN UN1549
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water
Poids de la formule 298.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony(III) acetate