Learn More
Ethoxyde dʼantimoine(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354758 25 g 25g
11374758 5 g 5g
11364758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043097.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256.943 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10433-06-4
Formule moléculaire C6H15O3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 256.943
Numéro MDL MFCD00015123
Clé InChI JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
CID PubChem 66326
Nom IUPAC Antimoine(3+) ; éthanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony (III) ethoxide
Densité 1.524 g/mL
Point d’ébullition 95°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 256.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide