Learn More
Isopropoxide dʼantimoine(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358028 5 g 5g
11348028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036589.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18770-47-3
Formule moléculaire C9H21O3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 299.024
Numéro MDL MFCD00143623
Clé InChI HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
CID PubChem 3034303
Nom IUPAC Antimoine(3 +) ;propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) isopropoxide
Couleur Incolore
Densité 1.31 g/mL
Point d’ébullition 68°C (3 mmHg)
Point d’éclair 77°C (141°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 298.8
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide