Learn More
Lingot d’antimoine, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450957 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000030.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony ingot
CAS 7440-36-0
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Forme Ingot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Sb
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
Nom IUPAC distibyne
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Pourcentage de pureté 99.99%