Learn More
Morceau d’antimoine, polycristallin, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
5 x 50 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360759 10 g 10g
11340759 50 g 50g
11350759 5 x 50 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010598.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony lump
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Forme Grumeau polycristallin
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Nom IUPAC antimony
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic