Learn More
Tartrate de potassium antimoine hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434243 100 g 100g
11444243 500 g 500g
11454243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10889.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tartrate de potassium et d’antimoine hydraté est un composé utilisé dans le traitement de la schistosomiase. Il est également utilisé dans l’industrie textile pour faciliter la liaison de certains colorants aux tissus. Il est utilisé en médecine comme expectorant et vomitif
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides minéraux, les bases fortes, les carbonates, le plomb, les sels d’argent et les agents oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331753-56-1
Formule moléculaire C8H4K2O12Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 613.83
Numéro MDL MFCD00148863
Clé InChI GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Synonyme potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
Nom IUPAC dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony potassium tartrate hydrate
Densité 2.607 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Numéro UN UN1551
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 613.82 (anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium antimonyl tartrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.