Learn More
Poudre d’antimoine, maille de -200, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371138 100 g 100g
11361138 10 g 10g
11351138 500 g 500g
11381138 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11371138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010099.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony powder
Couleur Gris
Quantité 100 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2871
Nom IUPAC antimony
Pourcentage de pureté 99.5%