Learn More
Tige d’antimoine, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre x 10 cm (3,9 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495915 5 Pc. 5 pièces
15485915 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010098.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony rod
Note relative au nom 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Forme Baguette coulée
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%