Learn More
Antimycine A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405739 10 mg 10mg
15495729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63522.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.28€
    94.65€ / 10mg
    Économisez 21.63€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1397-94-0 | C28H40N2O9 | 548.633 g/mol
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’antimycine A est utilisée pour étudier les sites spécifiques de la production d’espèces réactives d’oxygène dans les mitochondries isolées du muscle squelettique des patients souffrant de maladies pulmonaires obstructives chroniques, et sa relation avec le stress oxydatif local induit par l’exercice.
Solubilité
Soluble dans 100 % d’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Isolé des spores de streptomyces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1397-94-0
Formule moléculaire C28H40N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 548.633
Numéro MDL MFCD01779723
Clé InChI UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
CID PubChem 16218979
Nom IUPAC 3-méthylbutanoate de [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxybenzoyl)amino]-8-hexyl-2,6-diméthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yle]
SMILES CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimycin A
Type Antimycin A
Forme physique Poudre
Point de fusion 149°C to 150°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 10 mg
Sensibilité Light sensitive
Numéro UN UN3462
Merck Index 14,714
Informations sur la solubilité Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 548.63
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimycin A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimycin A