Learn More
Antineoplaston A10, MedChemExpress
Code produit. 16495398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495398
Marque: Medchem Express HY128553
MedChemExpress Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Antineoplaston A10
CAS 91531-30-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H14N2O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1015.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1)C(NC1=O)=O)CC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 246.26
Poids de la formule 246.26
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.