Learn More
Antipyrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488953 500 g 500g
11478953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11089.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-80-0
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00003146
Clé InChI VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
CID PubChem 2206
ChEBI CHEBI:31225
Nom IUPAC 1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Antipyrine
Point de fusion 111°C to 114°C
Quantité 500 g
Beilstein 157775
Merck Index 14,716
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 98%