Learn More
Antipyrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589800 100 g 100g
10386210 500 g 500g
10647354 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10589800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104971000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-80-0
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00003146
Clé InChI VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
CID PubChem 2206
ChEBI CHEBI:31225
Nom IUPAC 1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Antipyrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 109°C to 113°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 319°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline