Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir de pesée en polypropylène antistatique
Code produit 15136526 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
18mm
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
15136526 18mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15136526 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0612706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.91€
    84.44€ / 20 pièces
    Économisez 7.47€
    8% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Grâce à ces entonnoirs de pesée jetables en polypropylène (PP), assurez un transfert complet des échantillons. Conçu pour s’adapter aux fioles jaugées
  • Grand entonnoir de pesée en polypropylène antistatique
  • La tige s’adapte facilement aux fioles jaugées pour faciliter le transfert
  • Un côté de l’entonnoir est aplati afin que vous puissiez poser l’entonnoir à plat sur une bascule
  • Le micro-entonnoir est conçu pour s’adapter aux microplaques
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 18mm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Flacons de 500 ml et 1 L
Type de produit Grand entonnoir de pesée en polypropylène antistatique