Learn More
Cole-Parmer™ Plateforme antivibration
Code produit 11735359 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Code produit 11735359 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1150010
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Réduisez les perturbations de vibrations causées par les équipements voisins. Les plateformes antivibration Cole-Parmer™ sont idéales pour les espaces où les tables ne s’adaptent pas.
  • Dalle en marbre antivibration
  • Dimensions (L x l x H) : 50,8 x 33 x 5,1 cm