Learn More
Abnova™ ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Code produit 16120884
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16120884 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16120884 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur L017T6.100ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire HEK293
À utiliser avec (application) Immunoprecipitation, Western Blot
Description ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC000871
Tampon de lyse Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Poids moléculaire Theoretical M.W. 36kDa
Plasmide pCMV-ANXA3 full length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ANXA3 antibody (Mfr. No. H00000306-M12) by Western Blot.
Quantité 100 μg
Tampon de stockage In modified RIPA Lysis Buffer.
Espèces hôtes Human
Concentration 2 mg/mL
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UG ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol