Learn More
Invitrogen™ Anza™ Buffer Set
Code produit 15525720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15525720 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15525720 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IVGN2008
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X.
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ensemble de tampons
À utiliser avec (application) Clonage traditionnel
Gamme de produits Anza
Quantité 1 kit
Comprend 2 ml de tampon Anza (10X)
2 ml de tampon rouge Anza (10X)
Conserver entre -5 et -30°C.