Learn More
Invitrogen™ Anza™ 11 EcoRI
Code produit 15515690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 000 U
8000 U
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515690 8000 U 1 kit
15525690 40 000 U 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15515690 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IVGN0116
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 400 μl de tampon Anza 11 EcoRI
1 ml de tampon Anza (10X)
1 ml de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes EcoRI
Tampon compatible Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 8000 U
Type de produit Système de clonage par enzymes de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits Anza