Learn More
Invitrogen™ Anza™ 16 HindIII
Description
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 400 μl de tampon Anza 16 HindIII 1 ml de tampon Anza (10X) 1 ml de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | HindIII |
| Tampon compatible | Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 8000 U |
| Type de produit | Système de clonage par enzymes de restriction |
| Afficher plus |