Learn More
Invitrogen™ Anza™ 51 BspTI
Description
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
- Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
- Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
- Digestion complète en 15 min
- Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 300 μl de tampon Anza 51 BspTI 1 ml de tampon Anza (10X) 1 ml de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | BspTI |
| Tampon compatible | Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ |
| Sensible à l’inactivation thermique | Non |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 1 500 unités |
| Type de produit | Système de clonage par enzymes de restriction |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.