Learn More
Invitrogen™ XhoI Anza™ 8
Code produit 15555680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 000 U
4000 U
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555680 4000 U 1 kit
15565680 20 000 U 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15555680 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IVGN0086
 Article restreint
En stock
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 200 μl de tampon Anza 8 XhoI
500 μl de tampon Anza (10X)
500 μl de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes XhoI
Tampon compatible Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 4000 U
Type de produit Système de clonage par enzymes de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits Anza