Learn More
Invitrogen™ Master Mix d’ADN ligase T4 Anza™
Description
Includes
Master Mix d’ADN ligase T4 Anza™
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Ligase unique pour ligature d’extrémités cohésives et franches
• La concentration 4X permet une augmentation du volume d’ADN dilué dans le mélange de réaction
• Ligature effectuée en 15 minutes
• Format Master Mix pratique pour réduire le pipetage
• Ligase unique pour ligature d’extrémités cohésives et franches
• La concentration 4X permet une augmentation du volume d’ADN dilué dans le mélange de réaction
• Ligature effectuée en 15 minutes
• Format Master Mix pratique pour réduire le pipetage
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Concentration | 4X |
| Contenu et stockage | 250 μl de Master Mix de Ligase d’ADN Anza T4 Conserver entre -5 et -30°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Enzymes | ADN ligase T4 |
| Tampon compatible | Tampon d’élution, tampon Anza 1X |
| Quantité | 50 réactions |
| Type de produit | Master Mix d’ADN ligase T4 |
| Gamme de produits | Anza |