Learn More
AOZ-HN, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AOZ-HN |
| CAS | 1367242-84-9 |
| Formule moléculaire | C14H12N2O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-[[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12N2O3/c17-13-6-5-10-3-1-2-4-11(10)12(13)9-15-16-7-8-19-14(16)18/h1-6,9,17H,7-8H2 |
| SMILES | O=C1OCCN1N=CC2=C(O)C=CC=3C=CC=CC32 |
| Nom IUPAC | 3-(((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.26 |
| Poids de la formule | 256.08 |