Learn More
Fisherbrand™ Unité de purification d’air AP Bio 1000
Code produit 17428982 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
200 à 1 000 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
17428982 200 à 1 000 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17428982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4433.86€
    3066.48€ / 1 pièces
    Économisez 1367.38€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le purificateur d’air AP BIO 1000 unique est le meilleur moyen de combattre la transmission aéroportée des virus et des bactéries dans presque tous les milieux fermés.
  • Technologie unique : AP BIO est la seule solution de décontamination biologique équipée de filtres ePM1 50 % (F7) et HEPA H14 avec la technologie AirFend™ qui retient et neutralise les bactéries et virus (dont le Sars-CoV-2 responsable du Covid-19).
  • Testée scientifiquement : la solution AirFend™ appliquée aux filtres du purificateur d’air AP BIO possède une action virucide, notamment sur le virus de la grippe H1N1 et le coronavirus (SARS-CoV-2) conformément au protocole d’essai de la norme EN 14476.
  • Grâce aux purificateurs d’air AP BIO 400 uniques, dotés de la technologie de filtration révolutionnaire AirFend™, les virus et les bactéries sont neutralisés à près de 100 % (y compris le Sars-CoV-2 ), lorsque l’air traverse les filtres du purificateur.
  • AirFend™ est une solution 100 % naturelle.
  • L’AP Bio est le choix idéal pour assurer la qualité et la sécurité de l’air à l’intérieur des habitations, des hôpitaux, des écoles, des bureaux, etc.
  • Les purificateurs d’air connus sur le marché sont généralement efficaces pour filtrer et améliorer la qualité globale de l’air et peuvent être installés dans les salles où la filtration n’est généralement pas possible ; toutefois ils ne protègent pas à 100 % contre les virus. En effet, en raison d’un taux de renouvellement d’air élevé et d’une filtration élevée, les virus sont capturés et filtrés, mais restent actifs.
  • L’unité purifie également l’air des poussières et autres particules grâce à ses filtres ePM1 50 % (F7) et HEPA H14.
  • Le purificateur d’air AP BIO utilise un procédé de traitement actif de l’air, contrairement à d’autres solutions de traitement de l’air passives.
  • AP BIO est une unité mobile qui peut facilement être déplacée dans différentes salles et utilisée de manière très flexible.
  • L’unité est facile et rapide à installer et facilite l’accès pour la maintenance des filtres sans outils.
  • Caisson en acier galvanisé et peint à l’époxy
  • 2 filtres miniplis ePM1 50 % (F7) AirFend™, 2 filtres absolus HEPA H14 AirFend™ (modèle AP BIO 2400)
  • Panneau de commande pour le réglage du débit
  • Indicateur lumineux d’encrassement des filtres  
  • Ventilateur à moteur EC à faible consommation d’énergie
  • Piège à son (modèle AP BIO 2400)
  • Grille d’aspiration d’air perforée à faible chute de pression
  • Ouverture et fermeture faciles de la grille par poussée-traction
  • Système de serrage sans outils
  • Paroi en panneau étanche
  • Unité mobile sur roulettes
  • Durée d’efficacité du filtre : 3 mois en milieu fortement contaminé (hospitalier), et jusqu’à 6 mois en milieux standard (hôtels, bureaux, écoles)
  • Température de fonctionnement max. : 45°C (113°F)
  • Plage de températures ambiantes : 5 à 45°C (41 à 113°F)
  • Temps de réponse : Immédiatement 
Spécification
Débit d’air 200 à 1 000 m3/h
Poids (impériale) 145,5 lb
Poids (métrique) 66 kg
Profondeur (impériale) 1 pi 5 1/8 po.
Largeur (impériale) 2 pi 5-9⁄64 po
Hauteur (métrique) 1245 mm
Profondeur (métrique) 435 mm
Largeur (métrique) 740 mm
Type de produit Purificateur d’air
Tension 230 V