Learn More
Fisherbrand™ Unité de purification d’air AP Bio 400
Code produit 17408982 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
100 à 400 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
17408982 100 à 400 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17408982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2242.09€
    1546.08€ / 1 pièces
    Économisez 696.01€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le purificateur d’air AP BIO 400 unique est le meilleur moyen de combattre la transmission aéroportée des virus et des bactéries dans presque tous les milieux fermés.
  • Technologie unique - AP BIO est la seule solution de biodécontamination équipée de filtres ePM1 50% (F7) et HEPA H14. AirFend™ technologie qui retient et désactive les bactéries et les virus (y compris le Sars-CoV-2 responsable de la Covid-19).
  • Testé scientifiquement - Le AirFend™ solution appliquée aux filtres de la AP Le purificateur d'air BIO a une action virucide, y compris sur le virus de la grippe H1N1 et le coronavirus (SARS-CoV-2) selon le protocole de test standard EN 14476.
  • Avec l'unique AP Purificateurs d'air BIO 400 de FläktGroup avec la technologie révolutionnaire AirFend™ Grâce à la technologie de filtration, les virus et les bactéries sont désactivés à près de 100 %. – y compris le Sars-CoV-2 – lorsque l'air traverse les filtres de l'appareil.
  • AirFend™ est une solution 100% naturelle.
  • Le AP Bio est le choix idéal pour un air intérieur sain et sûr dans tous les espaces tels que les maisons, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, etc.
  • Les purificateurs d’air connus sur le marché sont généralement efficaces pour filtrer et améliorer la qualité globale de l’air et peuvent être installés dans les salles où la filtration n’est généralement pas possible ; toutefois ils ne protègent pas à 100 % contre les virus. En effet, en raison d’un taux de renouvellement d’air élevé et d’une filtration élevée, les virus sont capturés et filtrés, mais restent actifs.
  • L’unité purifie également l’air des poussières et autres particules grâce à ses filtres ePM1 50 % (F7) et HEPA H14.
  • AP Le purificateur d'air BIO utilise un processus de traitement actif de l'air, contrairement à d'autres solutions de traitement passif.
  • AP BIO est une unité mobile qui peut être facilement déplacée d'une pièce à l'autre et utilisée de manière très flexible.
  • L’unité est facile et rapide à installer et facilite l’accès pour la maintenance des filtres sans outils.
  • Caisson en acier galvanisé et peint à l’époxy
  • 2 AirFend™ Filtres mini-pliés ePM1 50 % (F7), 2 AirFend™ Filtres absolus HEPA H14 (modèle AP BIO 2400)
  • Panneau de commande pour le réglage du débit
  • Voyant indicateur de taux d'usure du filtre  
  • Ventilateur à moteur EC à faible consommation d’énergie
  • Silencieux (modèle) AP BIO 2400)
  • Grille d’aspiration d’air perforée à faible chute de pression
  • Ouverture et fermeture faciles de la grille par poussée-traction
  • Système de serrage sans outils
  • Paroi en panneau étanche
  • Unité mobile sur roulettes
  • Durée d’efficacité du filtre : 3 mois en milieu fortement contaminé (hospitalier), et jusqu’à 6 mois en milieux standard (hôtels, bureaux, écoles).
Spécification
Débit d’air 100 à 400 m3/h
Poids (impériale) 81,6 lb
Poids (métrique) 37 kg
Profondeur (impériale) 1 pi 5 1/8 po.
Largeur (impériale) 1 pi 5,125 po.
Hauteur (métrique) 840 mm
Profondeur (métrique) 435 mm
Largeur (métrique) 435 mm
Type de produit Purificateur d’air
Tension 230 V