Learn More
Descripción
- Technologie unique - AP BIO est la seule solution de biodécontamination équipée de filtres ePM1 50% (F7) et HEPA H14. AirFend™ technologie qui retient et désactive les bactéries et les virus (y compris le Sars-CoV-2 responsable de la Covid-19).
- Testé scientifiquement - Le AirFend™ solution appliquée aux filtres de la AP Le purificateur d'air BIO a une action virucide, y compris sur le virus de la grippe H1N1 et le coronavirus (SARS-CoV-2) selon le protocole de test standard EN 14476.
- Avec l'unique AP Purificateurs d'air BIO 400 de FläktGroup avec la technologie révolutionnaire AirFend™ Grâce à la technologie de filtration, les virus et les bactéries sont désactivés à près de 100 %. – y compris le Sars-CoV-2 – lorsque l'air traverse les filtres de l'appareil.
- AirFend™ est une solution 100% naturelle.
- Le AP Bio est le choix idéal pour un air intérieur sain et sûr dans tous les espaces tels que les maisons, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, etc.
- Les purificateurs d’air connus sur le marché sont généralement efficaces pour filtrer et améliorer la qualité globale de l’air et peuvent être installés dans les salles où la filtration n’est généralement pas possible ; toutefois ils ne protègent pas à 100 % contre les virus. En effet, en raison d’un taux de renouvellement d’air élevé et d’une filtration élevée, les virus sont capturés et filtrés, mais restent actifs.
- L’unité purifie également l’air des poussières et autres particules grâce à ses filtres ePM1 50 % (F7) et HEPA H14.
- AP Le purificateur d'air BIO utilise un processus de traitement actif de l'air, contrairement à d'autres solutions de traitement passif.
- AP BIO est une unité mobile qui peut être facilement déplacée d'une pièce à l'autre et utilisée de manière très flexible.
- L’unité est facile et rapide à installer et facilite l’accès pour la maintenance des filtres sans outils.
- Caisson en acier galvanisé et peint à l’époxy
- 2 AirFend™ Filtres mini-pliés ePM1 50 % (F7), 2 AirFend™ Filtres absolus HEPA H14 (modèle AP BIO 2400)
- Panneau de commande pour le réglage du débit
- Voyant indicateur de taux d'usure du filtre
- Ventilateur à moteur EC à faible consommation d’énergie
- Silencieux (modèle) AP BIO 2400)
- Grille d’aspiration d’air perforée à faible chute de pression
- Ouverture et fermeture faciles de la grille par poussée-traction
- Système de serrage sans outils
- Paroi en panneau étanche
- Unité mobile sur roulettes
- Durée d’efficacité du filtre : 3 mois en milieu fortement contaminé (hospitalier), et jusqu’à 6 mois en milieux standard (hôtels, bureaux, écoles).
Especificaciones
Especificaciones
| Débit d’air | 100 à 500 m3/h |
| Poids (impériale) | 101,4 lb |
| Poids (métrique) | 46 kg |
| Profondeur (impériale) | 1 pi 5 1/8 po. |
| Largeur (impériale) | 1 pi 5,125 po. |
| Hauteur (métrique) | 1245 mm |
| Profondeur (métrique) | 435 mm |
| Largeur (métrique) | 435 mm |
| Type de produit | Purificateur d’air |
| Tension | 230 V |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?