Learn More
mb2 Chaise en polyuréthane sur roulettes
Code produit 11987824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11987824 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11987824 Fournisseur mb2 Code fournisseur AP1B1D1NE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.63€
    247.00€ / 1 pièces
    Économisez 138.63€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaise en polyuréthane sur roulettes - Mécanisme de levage normal - Mécanisme de fixation
  • Chaise en polyuréthane
  • Assise et dossier en polyuréthane
  • Dossier réglable en profondeur par roue.
  • Cylindre pneumatique bas
  • Base à 5 branches injectée en nylon et fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé.
  • Roulettes pour sols durs 50 mm
Spécification
Type de produit Siège de laboratoire
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Réglable Hauteur, dossier
Autoclavable Non autoclavable
Type de dossier Étalon
Matériau de la monture Acier
Hauteur (métrique) du dossier 310 mm
Hauteur (métrique) du siège 440 à 560 mm
Comprend Revêtement en polyuréthane, base en nylon et en fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé
Quantité 1 de chaque
Matériau du siège PUR
Hauteur de siège 440 à 560 mm
Garantie 5 ans
Poids (métrique) 10,34 kg
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Non
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Non
Matériau Polyuréthane
Type de siège Hauteur de table