Learn More
Grant Instruments™ Purificateur d’air ap360
Code produit 17200364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
360 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
17200364 360 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17200364 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur AP360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Grâce aux forces d’ingénierie de base et à l’expertise de fabrication de Grant Instruments, ainsi que la science éprouvée autour de la lumière ultraviolette (UVC) comme désinfectant, notre dispositif de purification d’air ap360 silencieux et hautes performances est une solution d’hygiène de l’air idéale pour les environnements cliniques et les entreprises
  • Le purificateur d’air Grant Instruments ap360 est conçu pour vous aider à garder votre personnel, vos patients et vos clients à l’abri de toute infection en suspension dans l’air ainsi qu’à éliminer les aérosols, le pollen, la poussière et d’autres particules
  • Les lampes UVC permettent une stérilisation puissante à l’air UV qui perturbe l’ADN et l’ARN dans les bactéries et les virus
  • Une grande capacité de traitement de l’air de 360 m3/heure permet un temps d’arrêt minimal
  • Vitesse rapide du ventilateur avec trois modes et réglages automatiques
  • La minuterie numérique de 1 min à 24 h/sans arrêt peut être réglée sur l’utilisation minimale ou maximale souhaitée
  • Protection complète de l’utilisateur contre la lumière UV directe
  • Conception compacte pour minimiser l’utilisation de l’espace et optimiser la portabilité
  • Faible consommation d’énergie pour une solution de purification d’air économique et écologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Efficacité 0,9995
Type de filtre HEPA13
Débit d’air 360 m3/h
Poids (métrique) 13,4 kg
Hauteur (métrique) 1050 mm
Profondeur (métrique) 350 mm
Largeur (métrique) 350 mm
Type de produit Purificateur d’air
Tension 120/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité Norme HEPA13 EN1822