Description
Utilisez une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec Thermo Scientific™ endonucléases de restriction conventionnelles, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points forts
- Qualité supérieure – contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication à la pointe de l'industrie
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
- Clonage moléculaire
- Cartographie des sites de restriction
- Génotypage
- Transfert de Southern
- Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
- SNP
Remarque
L'incubation °à 30 °C entraîne un doublement de l'activité. L'ApaI est inhibée par des concentrations de sel supérieures à 50 mM. Le clivage d'ApaI est altéré par la méthylation dcm chevauchante. Pour éviter la méthylation dcm , utilisez une souche dam-, dcm- , telle que GM2163.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37 °C), MgCl2 10 mM et BSA 0,1 mg/mL |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| Quantité | 3000 U |
| Type de produit | Apal |