Learn More
MedChemExpress Apamin
Spécification
Spécification
| CAS | 24345-16-2 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 2027.34 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Apamine |