Learn More
Berthold Technologies Ouverture 384 puits pour le microplateau luminomètre Centro XS LB 963
Code produit 31777377 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31777377 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777377 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 74557
Expédition estimée: 09-12-2026
Ouverture optionnelle pour supporter la mesure avec des formats de microplaques compatibles dans certains luminomètres à microplaques.
  • Le luminomètre microplaque Centro XS LB 963 est compatible par défaut avec les microplaques à 96 puits
  • Lorsqu’elle est commandée avec l’ouverture à 384 puits, elle est également compatible avec les microplates à 384 puits
  • L’ouverture à 384 puits n’est compatible qu’avec le modèle Centro XS
  • Non compatible avec les autres modèles de luminomètre Centro
Spécification
Méthode de détection Luminescence
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Luminescence Applications
À utiliser avec (équipement) Luminomètre microplaque Centro XS LB 963