Learn More
R&D Systems™ Aphidicoline
Code produit 18796159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18796159 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18796159 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5736/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.23€
    163.80€ / 1mg
    Économisez 18.43€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA polymerase α, δ and ε inhibitor
Aphidicolin is a DNA polymerase α, δ and ε inhibitor. Exhibits selectivity over DNA polymerase β and γ. Antimitotic, antibiotic and antiviral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11 b-dimethyl-8,11 A-methano-11 aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
CAS 38966-21-1
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Cible RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Formule moléculaire C20H34O4
Poids de la formule 338.48
Pureté 98%