Learn More
Aphidicoline, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11460062 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11460062
Marque: MP Biomedicals 0215988305
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Aphidicoline de Nigrospora oryzae ≥98 %, poudre à écoulement libre
  • Il s’agit d’un antibiotique, d’un puissant agent antiviral et antimitotique et d’un inhibiteur de l’ADN polymérase.
  • Inhibe la phase S précoce du cycle cellulaire. Inhibiteur réversible de l’ADN polymérase α et δ.
  • Potentialise l’apoptose induite par les nucléosides arabinosyles dans les lignées cellulaires leucémiques.
  • Induit également l’apoptose dans les cellules HeLa S3 mais inhibe l’apoptose induite par la vincristine dans la lignée cellulaire p53-négative du cancer de la prostate humain PC-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38966-21-1
Formule moléculaire C20H34O4
Clé InChI NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
CID PubChem 457964
ChEBI CHEBI:2766
SMILES CC12CCC(C(C1CCC3C24CCC(C(C3)C4)(CO)O)(C)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aphidicolin
Note relative au nom For TLC analysis
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Synonyme aphidicolin, unii-192tj6pp19, ccris 1783, chembl29711, 3r,4r,4ar,6as,8r,9r,11as,11bs-4,9-bis hydroxymethyl-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta a naphthalene-3,9-diol, 9,15-cyclo-c,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, 3,17-dihydroxy-4-methyl-, 3alpha,4alpha,5alpha,17alpha, +-aphidicolin, 8,11a-methano-11ah-cyclohepta a naphthalene-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, 3r-3-alpha,4-alpha,4a-alpha,6a-beta,8-beta,9-beta,11a-beta,11b-beta, +/--aphidicolin, aphidicolin, +/-
Poids moléculaire (g/mol) 338.488
Poids de la formule 338.5
Forme physique Poudre