Learn More
(+)-Aphidicoline, MP Biomedicals™
Code produit 15997275 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15997275 1 mg 1mg
15907285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15997275 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0218387301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    158.55€ / 1mg
    Économisez 8.45€
    5% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
En inhibant la réplication cellulaire de l'ADN polymérase II ou des ADN polymérases induites par les virus, l'amphidocoline inhibe la croissance des cellules eucaryotes et de certains virus animaux.
  • L'aphidicoline est un antibiotique, un puissant agent antiviral et antimitotique, et un inhibiteur de l'ADN polymérase.
  • Ce composé est un produit phare pour la recherche sur l'apoptose et la mitose, permettant d'étudier et de suivre les activités cellulaires.
Identifiants chimiques
CAS 38966-21-1
Formule moléculaire C20H34O4
Synonyme aphidicoline, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Aphidicoline, (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-4,9-bis(hydroxyméthyl)-4,11 b-diméthyltétradécahydro-8,11 A-méthanocyclohepta[a]naphtalène-3,9-diol
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Aphidicoline
Quantité 1 mg
Point de fusion 226 °C à 235 °C
Couleur Blanc
Pureté >98
Poids moléculaire 338.49