Learn More
Apigenin, MedChemExpress
Code produit 16484907
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484907 50 mg
16499146 100 mg
16469208 10 mg
16431516 200 mg
16422396 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16484907 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1201
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Apigenin
CAS 520-36-5
Couleur Green Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O5
Quantité 50 mg
Synonyme 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 96.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation