Learn More
Apigénine, TRC
Code produit 30008001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008001 50 mg 50mg
17992615 100 mg 100mg
17994185 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA72650050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-36-5
Formule moléculaire C15 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Synonyme Flavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-p-hydroxyphenyl-4-chromenone, Apegenin, Apigenin, Apigenine, Apigenol, C.I. Natural Yellow 1, Chamomile, LY 080400, NSC 83244, Pelargidenon 1449, ST 056301, UCCF 031, Versulin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)chrome-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Apigenin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Poids de la formule 270.0528
Pourcentage de pureté >95%