Learn More
R&D Systems™ Apilimod dimesylate
Beschreibung
Apilimod dimesylate is a potent and selective PIKfyve inhibitor (IC50 = 14 nM). Exhibits no significant activity at other lipid kinases and protein kinases, including PIP4K, PIP5K, mTOR, PI3K and PI4K. Inhibits cellular entry by SARS-CoV-2, MERS-CoV and MHV S pseudovirions. Reduces number of SARS-CoV-2-infected hiPSC-derived pneumocyte-like cells by 85% and inhibits SARS-CoV-2 replication in donor lung tissue. Also exhibits selective cytotoxicity in B-cell non-Hodgkin lymphoma compared with normal cells. Inhibits production of IL-12 and IL-23. Anti-inflammatory. Water-soluble.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 4-(6-(2-(3-Methylbenzylidene)hydrazinyl)-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl)morpholine dimethanesulfonate |
| CAS | 870087-36-8 |
| Quantité | 5 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | PIKFyve/PIP5K3 |
| Formule moléculaire | C23H26N6O20.2 CH3SO3H |
| Pureté | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?