Learn More
β-Apo-13-carotenone, MedChemExpress
Code produit 16494736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494736 100 mg
16480047 50 mg
16443658 10 mg
16406397 5 mg
16400959 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16494736 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101953
MedChemExpress β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Apo-13-carotenone
Forme physique Oil
CAS 17974-57-1
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H26O
Synonyme D'Orenone
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (425.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 258.4
Poids de la formule 258.4
Pourcentage de pureté 96.5%
Qualité Research