Description
- Méthode de coloration à deux couleurs qui permet de marquer les ruptures d’ADN et l’ADN cellulaire total afin de détecter les cellules apoptotiques par cytométrie en flux.
- Des réactifs suffisants sont fournis pour effectuer 60 suspensions de cellules.
- Le kit comprend 5 ml de suspensions de cellules témoins positives et 5 ml de suspensions de cellules témoins négatives, environ 1 x 10<sup>6</sup> cellules par ml dans 70 % (v/v) d’éthanol.
- Les cellules témoins sont dérivées d’une lignée cellulaire de lymphome humain et ont été fixées comme décrit dans le protocole de fixation.
Spécification
Spécification
| Description | 60 tests |
| Quantité | 60 tests |
| Tampon de stockage | 0,05 % d’azoture de sodium |
| Contenu et stockage | Un kit/deux parties : Partie A - flacon de 0,30 mL de mAb anti-BrdU marqué FITC, flacon de 30 mL de tampon de coloration PI/RNase, 0,6 mL de flacon de tampon de réaction, flacon de 126 mL de tampon de rinçage, flacon de 120 mL de tampon de lavage. Partie B - bouteille de 0,48 mL de Br-dUTP, bouteille de 5 mL de cellules témoines négatives, flacon de 5 mL de cellules de contrôle positif, flacon de 0,045 mL d’enzyme TdT. La partie A (Comp. No. 51-6576AK) est expédiée à température ambiante et doit être stockée à 4 °C à l’arrivée. La Partie B (Comp. No. 51-6576BK) est expédiée à -80 °C sur de la glace sèche, et doit être stockée à -20 °C à l’arrivée. |
| À utiliser avec (application) | Marquage des ruptures d’ADN et l’ADN cellulaire total afin de détecter les cellules apoptotiques par cytométrie en flux |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- APO-BRDU Kit
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid