Learn More
Molecular Probes™ APO BrdU (TUNEL) Kit
Click to view available options
Quantité:
60 tests
Description
Le kit APO-BRDU ApoTarget™ est une méthode de coloration à deux couleurs qui permet de marquer les ruptures d’ADN et l’ADN cellulaire total afin de détecter les cellules apoptotiques par cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
Spécification
Spécification
| Quantité | 60 tests |
| Format | Tube |
| Type de produit | Kit de Tunel APO-BRDU |
| Contenu et stockage | Contient plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et protocole complet |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 488 |
| Excitation / émission | FITC : 490/525 IP : 535/617 |
| Nbre de réactions | 60 |
| Couleur | Vert, rouge |
| Gamme de produits | ApoTarget |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Afficher plus |