Learn More
Apocynin, MedChemExpress
Description
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Apocynin |
| CAS | 498-02-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Acetovanillone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Afficher plus |