Learn More
Apocynine, TRC
Code produit 30337181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337181 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337181 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA72720010G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetovanillon
CAS 498-02-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H10 O3
Quantité 10 g
Synonyme Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4-acetylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanone, 3'-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methoxyphenol, 4-Acetylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone, 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Acetoguaiacon, Acetoguaiacone, Acetoguaicone, Acetovanillone, Apocynin, Apocynine, NSC 209524, NSC 2146
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1O)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063
Pourcentage de pureté >95