Learn More
Invitrogen™ ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
Description
Le kit annexine V--FITC ApoDETECT contient tous les réactifs nécessaires pour détecter les cellules apoptotiques. L’annexine V est une protéine de liaison aux phospholipides dépendante du Ca2+. Cette protéine peut se lier à une variété de phospholipides, mais elle préfèrera la phosphatidylsérine (PS). Le kit annexine V-FITC ApoDETECT se lie aux surfaces de phospholipides à charge négative de manière dépendante au Ca2+. Il empêche également la formation du complexe de la prothrombinase, inhibant ainsi la formation de thrombine (activité anticoagulante). Le kit annexine V-FITC ApoDETECT peut être utilisé pour détecter les cellules apoptotiques par cytométrie en flux ou cytologie immunofluorescente.
Caractéristiques du kit :
Applications : L’application validée pour le kit annexine V-FITC ApoDETECT est la détection des cellules apoptotiques par cytométrie en flux ou cytologie immunofluorescente.
Format : Flacon(s)
Méthode de détection : Microscopie par fluorescence
Volume du produit : Un kit
Dans les cellules normales, la phosphatidylsérine (PS) se trouve sur le feuillet interne de la membrane plasmique. Pendant les premiers stades de l’apoptose, la PS est transloquée vers la couche externe et est exposée sur la surface externe de la cellule. Cet événement précoce lors de l’apoptose peut être détecté en utilisant une méthode sensible pour détecter l’exposition à la PS. La translocation de la PS vers la surface externe de la membrane plasmique n’est pas une propriété unique des cellules apoptotiques, car ce phénomène se produit également pendant la nécrose cellulaire. Cependant, pendant l’apoptose, la membrane cellulaire reste intacte ; tandis que, pendant la nécrose, la cellule fuit et perd son intégrité. Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer l’intégrité de la membrane avec la translocation de la PS.
L’annexine V est une protéine de liaison aux phospholipides dépendante du Ca2+. Cette protéine peut se lier à une variété de phospholipides, mais elle préfèrera la phosphatidylsérine (PS). En fonction de son affinité pour la PS, l’annexine V peut être utilisée comme une sonde sensible pour l’exposition de la PS à la surface cellulaire. Pour utiliser la protéine annexine V comme sonde pour les cellules apoptotiques, la protéine a été marquée avec de l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC). Sous cette forme, la protéine peut être utilisée directement pour la quantification des cellules apoptotiques. La mesure de la liaison de l’annexine V, lorsqu’elle est effectuée en même temps qu’un test d’exclusion de colorant (comme de l’iodure de propidium), peut être utilisée pour distinguer efficacement les cellules apoptotiques des cellules nécrotiques.
Caractéristiques du kit :
Dans les cellules normales, la phosphatidylsérine (PS) se trouve sur le feuillet interne de la membrane plasmique. Pendant les premiers stades de l’apoptose, la PS est transloquée vers la couche externe et est exposée sur la surface externe de la cellule. Cet événement précoce lors de l’apoptose peut être détecté en utilisant une méthode sensible pour détecter l’exposition à la PS. La translocation de la PS vers la surface externe de la membrane plasmique n’est pas une propriété unique des cellules apoptotiques, car ce phénomène se produit également pendant la nécrose cellulaire. Cependant, pendant l’apoptose, la membrane cellulaire reste intacte ; tandis que, pendant la nécrose, la cellule fuit et perd son intégrité. Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer l’intégrité de la membrane avec la translocation de la PS.
L’annexine V est une protéine de liaison aux phospholipides dépendante du Ca2+. Cette protéine peut se lier à une variété de phospholipides, mais elle préfèrera la phosphatidylsérine (PS). En fonction de son affinité pour la PS, l’annexine V peut être utilisée comme une sonde sensible pour l’exposition de la PS à la surface cellulaire. Pour utiliser la protéine annexine V comme sonde pour les cellules apoptotiques, la protéine a été marquée avec de l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC). Sous cette forme, la protéine peut être utilisée directement pour la quantification des cellules apoptotiques. La mesure de la liaison de l’annexine V, lorsqu’elle est effectuée en même temps qu’un test d’exclusion de colorant (comme de l’iodure de propidium), peut être utilisée pour distinguer efficacement les cellules apoptotiques des cellules nécrotiques.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Kit d’annexine V-FITC |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Conjugué | FITC |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |