Learn More
A&D Weighing™ Balance analytique Apollo à étalonnage interne
GREENER_CHOICE
Code produit 16814611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
122 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16814611 320 g 1 pièce
16834601 122 g 1 pièce
16874601 220 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16814611 Fournisseur A&D Weighing™ Code fournisseur GX324A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.22€
    3349.64€ / 1 pièces
    Économisez 860.58€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série analytique Apollo améliore la productivité et l’efficacité de vos flux de travaux grâce à des fonctionnalités conviviales et innovantes. Elle est conçue pour fournir des résultats fiables dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Large sélection dont des modèles à haute capacité, à haute résolution, à étalonnage interne (GX-A) ou à étalonnage externe (GF-A)
  • Capteur de pesage Smart SHS nouvellement développé avec ECL technologie
  • APA (Évaluation automatique de la précision) – L'évaluation automatique des performances de la balance, le calcul et l'affichage de l'écart type (répétabilité) sur le lieu d'utilisation, sans nécessiter de poids d'étalonnage, peuvent être vérifiés quotidiennement par simple pression sur une touche.
  • Calcul et réglage automatiques du poids minimum via la fonction APA
  • Saisie du poids minimum automatiquement via APA ou manuellement à l’aide de poids
  • Alerte visuelle de poids minimum
  • UAC (Contrôle d'accès utilisateur) – L'accès par mot de passe administrateur et opérateur est essentiel pour garantir l'intégrité des données.
  • Étalonnage par One-Touch, par intervalle, par temps préréglés (3) ou automatiquement en réponse aux changements de température ambiante (GX-AE/A)
  • ISD (Détection des chocs d'impact) – Détection des chocs à 4 niveaux avec retour visuel et sonore, préservez les performances de votre investissement grâce à une utilisation correcte de la balance, idéale pour les applications de chargement automatisé et le guidage des opérateurs.
  • FRD (Affichage du débit) – Affichage direct du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en mL/s, mL/m, mL/h
  • Jusqu’à 10 densités d’échantillons peuvent être enregistrées dans la mémoire, à utiliser en conjonction avec le comparateur de débit pour maintenir les débits dans les limites indiquées
  • SCF (Fonction de calcul statistique) – Afficher et imprimer divers résultats statistiques sur l'écran de la balance ou les exporter vers une imprimante ou un ordinateur.
  • RS232 standard et mode double USB interface
  • USB peut être configuré en mode rapide (connexion à un PC sans installation de logiciel) ou en mode bidirectionnel
  • UFC (Universel) Flexi Coms) – Sortie de données configurable, idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données ou à des imprimantes d'étiquettes à codes-barres, etc.
  • Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire de tare, crochet sous la balance, indicateur de capacité
  • Grande sélection d’options et d’accessoires
  • Ioniseur intégré sans ventilateur avec fonction Quick Ion™ technologie et interrupteur IR externe (GX-AE)
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO
Type de connexion RS-232 C et USB
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0,0001 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle GX-324A
Temps de stabilisation 2 secondes (300 g)/1,5 seconde (100 g)
Alimentation électrique 30 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A)