Learn More
A&D Weighing Balance de précision Apollo
Description
- Capteur de pesage Smart SHS nouvellement développé avec ECL technologie
- APA (Évaluation automatique de la précision) – L'évaluation automatique des performances de la balance, le calcul et l'affichage de l'écart type (répétabilité) sur le lieu d'utilisation, sans nécessiter de poids d'étalonnage, peuvent être vérifiés quotidiennement par simple pression sur une touche.
- Calcul et réglage automatiques du poids minimum via la fonction APA
- Saisie du poids minimum automatiquement via APA ou manuellement à l’aide de poids
- Alerte visuelle de poids minimum
- UAC (Contrôle d'accès utilisateur) – L'accès par mot de passe administrateur et opérateur est essentiel pour garantir l'intégrité des données.
- Étalonnage par One-Touch, par intervalle, par temps préréglés (3) ou automatiquement en réponse aux changements de température ambiante (GX-AE/A)
- ISD (Détection de choc d'impact brevetée) – Détection des chocs à 4 niveaux avec retour visuel et sonore, préservez les performances de votre investissement grâce à une utilisation correcte de la balance, idéale pour les applications de chargement automatisé et le guidage des opérateurs.
- FRD (Affichage du débit) – Affichage direct du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en mL/s, mL/m, mL/h
- Jusqu’à 10 densités d’échantillons peuvent être enregistrées dans la mémoire
- À utiliser en conjonction avec le comparateur de débit pour maintenir les débits dans les limites indiquées
- SCF (Fonction de calcul statistique) – Afficher et imprimer divers résultats statistiques sur l'écran de la balance ou les exporter vers une imprimante ou un ordinateur.
- RS232 standard et mode double USB interface. USB peut être configuré en mode rapide (connexion à un PC sans installation de logiciel) ou en mode bidirectionnel
- UFC (Universel) Flexi Coms) – Sortie de données configurable, idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données ou à des imprimantes d'étiquettes à codes-barres, etc.
- Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire de tare, crochet sous la balance, indicateur de capacité
- Grande sélection d’options et d’accessoires
- Ioniseur intégré sans ventilateur avec fonction Quick Ion™ technologie et interrupteur IR externe (GX-AE)
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO |
| Type de connexion | RS-232 C et USB |
| Capacité | 2200 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé inversé |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | GF-2002A |
| Temps de stabilisation | 1 seconde |
| Alimentation électrique | 30 VA vers adaptateur (12 V, 1 A) |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?