Learn More
Activateur d’apoptose 2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416839 5 mg 5mg
15426839 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65320.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Active l’apoptose dans les cellules ; affiche la sélectivité des cellules cancéreuses par rapport aux lignées cellulaires normales
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79183-19-0
Formule moléculaire C15H9Cl2NO2
Synonyme 1-[(3,4-Dichlorophényl)méthyl]-1H-indole-2,3-dione
Spécification
Description Orange
Quantité 5 mg
Poids de la formule 306,14g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif d’apoptose
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Active l’apoptose dans les cellules ; affiche la sélectivité des cellules cancéreuses par rapport aux lignées cellulaires normales
Forme Poudre