Learn More
Thermo Scientific™ Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Code produit 17946982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit d’électrodes
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17946982 Kit d’électrodes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17946982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2111XPEK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1197.73€ / 1 kits
    Économisez 272.27€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Adapt your sodium analyzer to specific needs with Thermo Scientific™ Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzer.
Adapt your sodium analyzer to your specific analytical needs with Thermo Scientific™ Application Packages, Consumables and Replacement Parts for the Thermo Scientific™ Orion™ 2111XP Sodium Analyzer.
Garantie : Prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2111LL Electrode Kit
Type Kit d’électrodes
À utiliser avec (équipement) Orion™ 2111XP Sodium Analyzer
Comprend 2111LL Electrode Kit - includes sodium electrode, reference electrode and 2 oz. reference electrode filling solution
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.