Learn More
Applied Biosystems™ Applied Biosystems™ 2720 Thermal Cycler
Code produit 12313653 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
:
2720 Thermal Cycler
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12313653 2720 Thermal Cycler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12313653 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4359659
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ideal for both basic PCR and cycle sequencing applications using 0.2mL reaction tubes or 96-well reaction plates
  • Proven PCR performance at an affordable price
  • Save lab space without sacrificing results
  • Enhance productivity with intuitive software
  • Affordable, Industry-Standard PCR Technology: The Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler combines industry-standard technology from the GeneAmp™ PCR System 9700—but in a more compact package
  • Small Footprint Saves Valuable Lab Space: The 2720 thermal cycler's exceptionally small footprint enables it to fit almost anywhere; cooling vents in the back enable it to fit in tight spaces to save valuable bench space
  • Block Format: Noninterchangeable; High Throughout Compatibility; Reaction Speed: Standard
  • Energy efficient, uses fewer resources, produces less waste
PCR, PCR & Real-Time PCR, Routine PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Non interchangeables
Format Tubes de 0,2 ml, plaque à 96 puits
Précision thermique ±0.25°C (35°C to 99.9°C)
Plage de températures (métrique) 4,0 à 99,9°C
Plage de volume de réaction 10-100 μL
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
À utiliser avec (équipement) 2720 Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Uniformité thermique ±0.5°C (30 s after reaching 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions Height: 22 cm (8.7 in.), Width: 21 cm (8.3 in.), Depth: 36 cm (14.2 in.)
Capacité Tubes de 1 x 96 puits x 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Buttons
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 8.7 in.
Profondeur (impériale) 14.2 in.
Hauteur (métrique) 22 cm
Largeur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 8.3 in.
Profondeur (métrique) 36 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
À utiliser avec (application) PCR
Conditions d’expédition Température ambiante
Programmes Auto re-start (after Power Outages), Program Overwrite Protection
Montée en température max. 2.7°C/s (Block), 2.6°C/s (Sample)
Nbre de programmes 2
Quantité 1 instrument
Poids 6.1 kg (13.5 lb.)