Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorant amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents présents dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes. La formulation du colorant améliorera les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans les expériences de PCR en temps réel.
Order Info
Conserver au congélateur (-5°C à -30°C).
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à -15°C ± 25°C |
| Colorant étalonné | ABY™ |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, QuantStudio™, système ViiA™ 7 |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral du colorant |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Quantité | 1 Plate |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |